Få mere at vide
N,N-Dimethylformamide-d{7}, 99.5% (Isotopic)
Artikelnummer. 15401807
Mængde:
1 g
5 g
10 g
5 x 1 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15401807
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042284.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 4472-41-7 | C3H7NO | 80.138 g/mol
Det er et almindeligt opløsningsmiddel, der bruges i NMR-spektroskopi. Det bruges også som reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4472-41-7
Molekylær formel C3H7NO
Molekylvægt (g/mol) 80.138
MDL nummer MFCD00003286
InChI nøgle ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Synonym n,n-dimethylformamide-d7, dmf-d7, deuterated dmf, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide, dimethyl formamide-d7, dimethylformamide d, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d
PubChem CID 78225
IUPAC navn 1-deuterio-N,N-bis(trideuteriomethyl)formamid
SMIL CN(C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylformamide-d7
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note Isotopic
Tæthed 1.04 g/mL
Flammepunkt 58°C (136°F)
Lugt Amine-like
Emballage Forindstillet ampul
Mængde 5 g
Kogepunkt 153°C
Lineær formel DCON(CD3)2
FN nummer UN2265
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 80.14
Procent renhed 99.5%