Få mere at vide
N,N-dimethylformamid CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99,9%, Solstice
Beskrivelse
- Til HPLC, spektrofotometri og miljøanalyse
- Testet for HPLC-egnethed via gradientanalyse og UV-VIS spektroskopi
- Lav UV-urenhedsprofil
- Lav urenhedsgradient LC-basislinje
- Meget lave niveauer af ikke-flygtige urenheder
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethylformamide |
| Smeltepunkt | -61 °C |
| Navn note | for HPLC |
| Tæthed | 0.944g/mL |
| Mængde | 1 L |
| Brydningsindeks | n20/D 1.430 |
| Renhedsgrad noter | Glasdestillation |
| Lineær formel | HCON(CH3)2 |
| Damptryk | 2,7 mmHg (20 °C) |
| Beilstein | 605365 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- N,N-Dimethylformamide
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N-dimethylformamide