Få mere at vide
Riedel-de Haën N,N-dimethylformamid CHROMASOLV™
Artikelnummer. 16605843
Skift visning
Mængde:
18 L
Artikelnummer. Mængde
16605843 18 L
1 options
Artikelnummer. 16605843 Leverandør Riedel-de Haën Leverandørnr. 3469918L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
N,N-dimethylformamid CHROMASOLV™ til HPLC,≥ 99,9 % (GC).
  • ≥99,9 % (GC)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylformamide
pH 7.0 (20°C)
Smeltepunkt -61°C
CAS 68-12-2
CAS min % ≥90.00%
Farve Farveløs
CAS Max % ≤100.00%
Tæthed 0.94 g/cm3 (20°C)
Mængde 18 L
Flammepunkt 57.5°C (1,013.25 hPa)
Emballage Returdåse i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Produktlinje CHROMASOLV
Molekylær formel C3H7NO
Damptryk 23 hPa (50°C)
MDL nummer MFCD00003284
Viskositet 0.86 mPa.s (20°C)
FN nummer UN2265
Beilstein 605365
Synonym DMF, Diemethyl formamide
Kogepunkt 152°C to 153°C (1,013 hPa)
InChI nøgle ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)C=O
IUPAC navn N,N-dimethylformamid
Molekylvægt (g/mol) 73.10
Procent renhed ≥99.90%
Grad HPLC