missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N-Dimethylformamide-(carbonyl-13C), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethylformamide carbonyl-13C |
| CAS | 32488-43-0 |
| Molekylær formel | 13C C2 H7 N O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N,N-Dimethylformamide (carbonyl-13C) |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i3+1 |
| SMIL | CN(C)[13CH]=O |
| IUPAC navn | N,N-dimethylformamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 74.09 |
| Formel vægt | 74.0561 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?