Få mere at vide
N,N-Dimethylformamid, Biotek-kvalitet, ≥99,9 %, Solstice
Artikelnummer. 15625680
Skift visning
Mængde:
1 L
2 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2 L
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15625680 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
15605680 1 L Glasflaske 1 L
15615680 2 L Glasflaske 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15625680 Leverandør Honeywell-Burdick and Jackson Leverandørnr. 4944886X1L
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Bioteknologisk klasse,≥ 99,9 %
  • Solstice udviklede de første opløsningsmidler med høj renhed for mere end 50 år siden
  • Efterhånden som nye anvendelser og teknikker opstår, fortsætter Solstice med at udvikle produkter, der opfylder de mest krævende krav til laboratorier og farmaceutisk produktion
  • Vores emballageløsninger, der spænder fra laboratorieskala til produktion, giver vores kunder merværdi, øget effektivitet og øget sikkerhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-12-2
Molekylær formel C3H7NO
Molekylvægt (g/mol) 73.10
MDL nummer MFCD00003284
InChI nøgle ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC navn N,N-dimethylformamid
SMIL CN(C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylformamide
pH 7 (ved 20 °C)
Smeltepunkt -61 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.944g/mL
Mængde 6 x 1 L
Eksplosionsgrænse 0.152
Flammepunkt 58 °C (136,4 °F)
Tændingspunkt 833 °F
Lugt Svag
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Lineær formel HCON(CH3)2
Damptryk 2,7 mmHg (20 °C)
FN nummer UN2265
Beilstein 605365
Kogepunkt 152 °C til 153 °C
Formel vægt 73,09 g/mol
Procent renhed ≥99.9%
Vis mere Vis mindre
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.