Få mere at vide
N,N-dimethylformamid, bioteknologisk kvalitet,≥ 99,9 %, Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 15615680
Skift visning
Mængde:
1 L
2 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2 L
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15615680 2 L Glasflaske 2 L
15605680 1 L Glass Bottle 1 L
15625680 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15615680 Leverandør Honeywell-Burdick and Jackson Leverandørnr. 4944882L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Bioteknologisk klasse,≥ 99,9 %
  • Honeywell Burdick & Jackson™ (B &J) udviklede de første højrente opløsningsmidler for mere end 50 år siden
  • Efterhånden som nye applikationer og teknikker dukker op, Burdick & Jackson fortsætter med at udvikle produkter, der opfylder de mest krævende krav til laboratorier og farmaceutisk produktion
  • Vores emballageløsninger, der spænder fra laboratorieskala til produktion, giver vores kunder merværdi, øget effektivitet og øget sikkerhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-12-2
Molekylær formel C3H7NO
Molekylvægt (g/mol) 73.10
MDL nummer MFCD00003284
InChI nøgle ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC navn N,N-dimethylformamid
SMIL CN(C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylformamide
pH 7 (at 20°C)
Smeltepunkt -61°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.944g/mL
Mængde 2 L
Eksplosionsgrænse 0.152
Flammepunkt 58°C (136.4°F)
Tændingspunkt 833°F
Lugt Weak
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Lineær formel HCON(CH3)2
Damptryk 2.7mmHg (20°C)
FN nummer UN2265
Beilstein 605365
Kogepunkt 152°C to 153°C
Formel vægt 73.09g/mol
Procent renhed ≥99.9%