Få mere at vide
N,N-Dimethylformamid, vandfri, aminfri, 99,9%
Beskrivelse
Velegnet til nukleinsyrer, peptidsynteseN, N-dimethylformamid bruges almindeligvis som opløsningsmiddel. Det anvendes som reagens i syntese af Bouveault-aldehyd og også i Vilsmeier-Haack-reaktionen. Det fungerer som katalysator i syntesen af acylklorider. Det bruges til at adskille og raffinere råolie fra olefingas. DMF sammen med methylenchlorid fungerer som fjerner af lak eller lak. Det bruges også i fremstillingen af klæbemidler, fibre og film.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N, N-Dimethylformamide |
| Navn note | Contains amine and water scavenging sieve |
| Smeltepunkt | -61°C |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 0.944 g/cm3 (at 20°C) |
| Kogepunkt | 153°C |
| Flammepunkt | 57°C |
| Tændingspunkt | 440°C |
| Analyseprocentområde | 99.9% |
| Lugt | Amine-like |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- N,N-Dimethylformamide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylformamide