Få mere at vide
N,N-dimethylformamid, ACS, 99,8+%
Artikelnummer. 11490211
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490211 500 mL 500ml
11313498 1 L 1 L
11323498 4 x 1 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11490211 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039117.AP
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Et opløsningsmiddel til kromogene substrater | CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73,10 g/mol
N,N-dimethylformamid anvendes almindeligvis som opløsningsmiddel. Det bruges som reagens i Bouveault-aldehydsyntese og også i Vilsmeier-Haack-reaktionen. Det fungerer som en katalysator i syntesen af acylchlorider. Det bruges til at adskille og raffinere råolie fra olefingas. DMF fungerer sammen med methylenchlorid som fjernelse af lak eller lak. Det bruges også til fremstilling af klæbemidler, fibre og film.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Maksimalt niveau af urenheder
  • Udseende Klar
  • Farve (APHA) 15
  • Fordampningsrest 0,005 %
  • Titrerbar base 0,003 meq/g
  • Titrerbar syre 0,0005 mækv./g
  • H2O 0,15 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-12-2
Molekylær formel C3H7NO
Molekylvægt (g/mol) 73.10
MDL nummer MFCD00003284
InChI nøgle ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC navn N,N-dimethylformamid
SMIL CN(C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethylformamide
Navn note For analysis ACS
Smeltepunkt °C to 61°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.944 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 153°C
Flammepunkt 57°C (135°F)
Tændingspunkt 440°C (824°F)
Analyseprocentområde >99.8%
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.431
Mængde 500 mL
Beilstein 605365
Opløselighedsinformation Miscible with water and most organic solvents.
Formel vægt 73.09
Damptryk 3.5 hPa (3mm Hg) at 20°C
Grad ACS
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylformamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethylformamide