Få mere at vide
N,N-dimethylformamid, ACS, 99,8+%
Artikelnummer. 11323498
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11323498 4 x 1 L 4 L
11490211 500 mL 500ml
11313498 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11323498 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039117.M1
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Et opløsningsmiddel til kromogene substrater | CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73,10 g/mol
N,N-dimethylformamid anvendes almindeligvis som opløsningsmiddel. Det bruges som reagens i Bouveault-aldehydsyntese og også i Vilsmeier-Haack-reaktionen. Det fungerer som en katalysator i syntesen af acylchlorider. Det bruges til at adskille og raffinere råolie fra olefingas. DMF fungerer sammen med methylenchlorid som fjernelse af lak eller lak. Det bruges også til fremstilling af klæbemidler, fibre og film.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Maksimalt niveau af urenheder
  • Udseende Klar
  • Farve (APHA) 15
  • Fordampningsrest 0,005 %
  • Titrerbar base 0,003 meq/g
  • Titrerbar syre 0,0005 mækv./g
  • H2O 0,15 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-12-2
Molekylær formel C3H7NO
Molekylvægt (g/mol) 73.10
MDL nummer MFCD00003284
InChI nøgle ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC navn N,N-dimethylformamid
SMIL CN(C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethylformamide
Navn note Til analyse ACS
Smeltepunkt °C til 61 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.944
Kogepunkt 153 °C
Flammepunkt 57 °C (135 °F)
Tændingspunkt 440 °C (824 °F)
Analyseprocentområde >99.8%
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.431
Mængde 4 x 1 L
Beilstein 605365
Opløselighedsinformation Blandet med vand og de fleste organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 73.09
Damptryk 3,5 hPa (3 mm Hg) ved 20 °C
Grad ACS
Fysisk form Væske