Få mere at vide
N,N-Dimethylformamide, ACS, 99.8+%
Beskrivelse
N,N-dimethylformamid anvendes almindeligvis som opløsningsmiddel. Det bruges som reagens i Bouveault-aldehydsyntese og også i Vilsmeier-Haack-reaktionen. Det fungerer som en katalysator i syntesen af acylchlorider. Det bruges til at adskille og raffinere råolie fra olefingas. DMF fungerer sammen med methylenchlorid som fjernelse af lak eller lak. Det bruges også til fremstilling af klæbemidler, fibre og film.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Udseende Klar
- Farve (APHA) 15
- Fordampningsrest 0,005 %
- Titrerbar base 0,003 meq/g
- Titrerbar syre 0,0005 mækv./g
- H2O 0,15 %
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N, N-Dimethylformamide |
| Navn note | For analysis ACS |
| Smeltepunkt | °C to 61°C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.944 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 153°C |
| Flammepunkt | 57°C (135°F) |
| Tændingspunkt | 440°C (824°F) |
| Analyseprocentområde | >99.8% |
| Lugt | Amine-like |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- N,N-Dimethylformamide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylformamide