Få mere at vide
N,N-dimethylformamid, 99%
Artikelnummer. 11420034
Skift visning
Mængde:
10,000 mL
250 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
10000ml
2500ml
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420034 2500 mL 2500ml
11468770 250 mL 250ml
11430034 10,000 mL 10000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11420034 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13547.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    626.88 DKK
    564.65 DKK / 2500ml
    Spare 62.23 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73,10 g/mol
N,N-dimethylformamid anvendes almindeligvis som opløsningsmiddel. Det bruges som reagens i Bouveault-aldehydsyntese og også i Vilsmeier-Haack-reaktionen. Det fungerer som en katalysator i syntesen af acylchlorider. Det bruges til at adskille og raffinere råolie fra olefingas. DMF fungerer sammen med methylenchlorid som fjernelse af lak eller lak. Det bruges også til fremstilling af klæbemidler, fibre og film.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N, N-dimethylformamid er almindeligt anvendt som opløsningsmiddel. Det bruges som reagens i Bouveault-aldehydsyntese og også i Vilsmeier-Haack-reaktionen. Det fungerer som en katalysator i syntesen af acylchlorider. Det bruges til at adskille og raffinere råolie fra olefingas. DMF fungerer sammen med methylenchlorid som fjernelse af lak eller lak. Det bruges også til fremstilling af klæbemidler, fibre og film.
Opløselighed
Blandbar med vand og de fleste organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Reaktion med natriumhydrid giver eksoterm nedbrydning ved lave temperaturer. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-12-2
Molekylær formel C3H7NO
Molekylvægt (g/mol) 73.10
MDL nummer MFCD00003284
InChI nøgle ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC navn N,N-dimethylformamid
SMIL CN(C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylformamide
Smeltepunkt -61 °C
Tæthed 0.944
pH 7
Kogepunkt 153 °C
Flammepunkt 57 °C (135 °F)
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.431
Mængde 2500 mL
FN nummer UN2265
Beilstein 605365
Merck Index 14,3243
Opløselighedsinformation Blandet med vand og de fleste organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 73.09
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylformamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylformamide