Få mere at vide
N,N-Dimethylformamid, 99+%, ekstra rent
Artikelnummer. 10590571 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10590571 1 L Glasflaske 1 L
10112530 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10271233 5 L Plast tromle 5 L
10733651 25 L Plast tromle 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10590571 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 116220010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    445.00 DKK
    369.65 DKK / 1 L
    Spare 75.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-12-2
Molekylær formel C3H7NO
Molekylvægt (g/mol) 73.10
MDL nummer MFCD00003284
InChI nøgle ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC navn N,N-dimethylformamid
SMIL CN(C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylformamide
Smeltepunkt -61,0 °C
Navn note 99%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Oplysninger om nedbrydning >350 °C
Tæthed 0.9450g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 58 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,4290 til 1,4320
Rester efter fordampning 0,005% maks.
Analyseprocentområde 99+%
Specifik vægtfylde 0.945
Lineær formel HCON(CH3)2
Damptryk Damptryk: 4,9 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,8 mPa (20 °C)
Vand 0,2% maks. (K.F.)
Beilstein 04, 58
Fieser 01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144
Merck Index 15, 3267
Kogepunkt 153,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: blandbar med de fleste organiske opløsningsmidler
Formel vægt 73.09
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylformamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl formamide