Få mere at vide
N,N-dimethylformamid,≥ 99,99995% (spormetaller analyse), Honeywell™ Riedel-de-Haën™ TraceSELECT™ ,
Beskrivelse
Opløsningsmidler med høj renhed til speciationsanalyse ved LC-ICP-MS
Strenge oprensningsprocedurer efterfulgt af UV-spektroskopi, IC og ICP-MS-test for at sikre høj kemisk renhed og høj UV-transmittans
Blindværdierne for metalspor i disse opløsningsmidler er i ppb-området eller lavere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethylformamide |
| CAS | 68-12-2 |
| Tæthed | 0.947-0.949g/mL at 20°C, 0.944g/mL |
| Mængde | 1 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.152 |
| Flammepunkt | 58°C (136.4°F) |
| Tændingspunkt | 833°F |
| Emballage | Poly flaske |
| Molekylær formel | C3H7NO |
| Lineær formel | HCON(CH3)2 |
| Vis mere |