Få mere at vide
N,N-dimethylformamid≥ 99,9 %, BAGER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 15558654 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
:
1 L
Artikelnummer.
15558654 1 L
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15558654 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 9753.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til headspace gaskromatografi
  • Velegnet som opløsningsmiddel til analyse af resterende opløsningsmidler i ICH-klasse 1,2 og 3 ifølge Ph.Eur. og USP .
  • 1 Klasse opløsningsmiddelrester:
    • Benzen: ubestemmelig
    • Carbontetrachlorid: ubestemmelig
    • 1,2-Dichlorethan: ubestemmelig
    • 1,1-Dichlorethan: ubestemmelig
    • 1,1,1-Trichlorethan: ubestemmelig
  • 2 Klasse opløsningsmiddelrester:
    • Acetonitril: max. 4 ppm
    • Cyclohexan: max. 1 ppm
    • Dichlormethan: max. 0,6 ppm
    • 1,2-dimethoxyethan: max. 5 ppm
    • 1,4-dioxan: max. 4 ppm
    • Hexan: max. 0,3 ppm
    • Methanol: max. 1 ppm
    • Methylcyclohexan: max. 1 ppm
    • Pyridin: max. 1 ppm
    • Tetrahydrofuran: max. 0,7 ppm
    • Toluen: max. 0,9 ppm
    • p-xylen: max. 1 ppm
    • m-Xylen: max. 1 ppm
    • o-xylen: max. 1 ppm
  • 3 Klasse opløsningsmiddelrester i alt: max. 0,5 %
    • Acetone: max. 1 ppm
    • 1-Butanol: max. 1 ppm
    • Butylacetat: max. 1 ppm
    • Ethanol: max. 1 ppm
    • Ethylacetale: max. 1 ppm
    • Heptan: max. 1 ppm
    • Isopropylacetat: max. 1 ppm
    • 1-propanol: max. 1 ppm
    • 2-propanol: max. 1 ppm
Tekniske data
CAS 68-12-2
Surhed max. 0.0005 meq/g
Mængde 1 L
Brydningsindeks Dependent on chemical
Rester efter fordampning max. 0.0005%
Analyseprocentområde min. 99.9%
Molekylær formel C3H7NO
MDL nummer MFCD00003284
Vand max. 0.03%
InChI nøgle ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)C=O
IUPAC navn N,N-dimethylformamid
Molekylvægt (g/mol) 73.10
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P281-Anvend de påkrævede personlige værnemidler.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.