Få mere at vide
N,N-dimethylformamid, 99,8%, til spektroskopi, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369716 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11369716 1 L Glasflaske 1 L
10533151 500 mL Glasflaske 500ml
10154180 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11369716 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 167790010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til UV/VIS spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-12-2
Molekylær formel C3H7NO
Molekylvægt (g/mol) 73.10
MDL nummer MFCD00003284
InChI nøgle ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC navn N,N-dimethylformamid
SMIL CN(C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylformamide
Alkalinitet 0.001 meq/g max.
Navn note 99+%
Surhed 0.001 meq/g max.
Absorbans (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.01 max. at 340nm, 0.05 max. at 310nm, 0.1 max. at 295nm, 0.3 max. at 275nm, 1 max. at 270nm
CAS min % 99.75
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -61.0°C
Tæthed 0.9450g/mL
Kogepunkt 153.0°C
Flammepunkt 58°C
Analyseprocentområde 99.75% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HCON(CH3)2
Brydningsindeks 1.4290 to 1.4320
Mængde 1 L
Beilstein 04, 58
Rester efter fordampning 0.0015% max.
Fieser 01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144
Merck Index 15, 3267
Specifik vægtfylde 0.945
Specifik rotation 0.94
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Viskositet 0.8 mPa.s (20°C)
Formel vægt 73.09
Procent renhed 99.8%
Grad Spektroskopi
Fysisk form Væske