Få mere at vide
N,N-dimethylformamid, ≥99,8 %, til spektroskopi ACS
Artikelnummer. 10702394 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
EcoSafPak™ Glasflaske
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10702394 1 L Glasflaske -
10605491 500 mL EcoSafPak™ Glasflaske 500ml
10403465 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10702394 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 408320010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00 DKK
    1141.81 DKK / 1 L
    Spare 98.19 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til UV/VIS spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-12-2
Molekylær formel C3H7NO
Molekylvægt (g/mol) 73.10
MDL nummer MFCD00003284
InChI nøgle ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC navn N,N-dimethylformamid
SMIL CN(C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylformamide
Smeltepunkt -61,0 °C
Navn note 99.8%
Absorbans 0,01 max. ved 340 nm, 0,01 maks. ved 400 nm, 0,05 maks. ved 310 nm, 0,1 max ved 295 nm, 0,3 max ved 275 nm, 1 maks. ved 270 nm
CAS min % 99.8
CAS Max % 100.0
Oplysninger om nedbrydning >350 °C
Tæthed 0.9450g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 58 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,4290 til 1,4320
Rester efter fordampning 0,005% maks.
Analyseprocentområde 99.8+%
Specifik vægtfylde 0.945
Titrerbar syre 0,0005 meq/g maks.
Titrerbar base 0,003 meq/g maks.
Lineær formel HCON(CH3)2
Damptryk Damptryk: 4,9 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,8 mPa (20 °C)
Vand 0,15% Max. (kolometrisk)
Beilstein 04, 58
Fieser 01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144
Merck Index 15, 3267
Kogepunkt 153,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: blandbar med de fleste organiske opløsningsmidler
Formel vægt 73.09
Procent renhed ≥99.8%
Grad ACS