Få mere at vide
N,N-Dimethylformamide, 99.8%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal™
Artikelnummer. 10534341 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10534341 1 L AcroSeal™ Glasflaske 1 L
10045421 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10088362 500 mL AcroSeal™ Glasflaske 500ml
10738742 2.5 L AcroSeal™ Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10534341 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 348430010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
N,N-Dimethylformamide, 99.8%, C3H7NO, CAS Number-68-12-2, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dwumetyloformamid, dimethylformamide, dmfa, dimethyl formamide, dimetilformamide, dmf, dimethylformamid, 1L, 0.01 % max., Vapor Pressure: 4.9mbar at 20 deg.C, 04, 58 | CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-12-2
Molekylær formel C3H7NO
Molekylvægt (g/mol) 73.10
MDL nummer MFCD00003284
InChI nøgle ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC navn N,N-dimethylformamid
SMIL CN(C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylformamide
Smeltepunkt -61.0°C
Navn note water <50 ppm
CAS min % 99.75
Farve Hvid til beige
CAS Max % 100.0
Oplysninger om nedbrydning >350°C
Tæthed 0.9450g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 58°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver
Brydningsindeks 1.4290 to 1.4320
Analyseprocentområde 99.8%
Specifik vægtfylde 0.945
Lineær formel HCON(CH3)2
Damptryk Vapor Pressure: 4.9mbar at 20°C
Viskositet 0.8 mPa.s (20°C)
Vand 0.005% Max. (Coulometric)
Beilstein 04, 58
Fieser 01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144
Merck Index 15, 3267
Kogepunkt 153.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Formel vægt 73.09
Procent renhed 99.8%
Grad Ekstra tør over molekylsigte
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylformamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl formamide