Få mere at vide
Riedel-de Haën N,N-dimethylformamid
Beskrivelse
- ACS opløsningsmidler til almindelig brug.
- Prisbillig løsning til applikationer som HPLC i præparativ skala, rengøring og organisk syntese.
- Velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC.
- Variationer og faldproblemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening.
- Alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethylformamide |
| pH | 7.0 (20°C) |
| Smeltepunkt | -61°C |
| CAS | 68-12-2 |
| CAS min % | ≥90.00% |
| Farve | Farveløs |
| CAS Max % | ≤100.00% |
| Tæthed | 0.94 g/cm3 (20°C) |
| Mængde | 7 L |
| Flammepunkt | 57.5°C (1.013.25 hPa) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- N,N-Dimethylformamide
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H312 + H332-Farlig ved hudkontakt eller indånding.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.