Få mere at vide
N,N-Dimethylfingolimod, Mikromol™
Beskrivelse
N,N-Dimethylfingolimod
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethylfingolimod |
| CAS | 1404433-87-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | N,N-Dimethylfingolimod |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H37 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1,3-Propanediol, 2-(dimethylamino)-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-, 2-(Dimethylamino)-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol, N,N-Dimethylfingolimod |
| InChI formel | InChI=1S/C21H37NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-19-11-13-20(14-12-19)15-16-21(17-23,18-24)22(2)3/h11-14,23-24H,4-10,15-18H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCCCCCCc1ccc(CCC(CO)(CO)N(C)C)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(dimethylamino)-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol |
| Vis mere |