Få mere at vide
N,N-Dimethylfingolimod, Mikromol™
Artikelnummer. 30050424
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050424 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050424 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3554.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N,N-Dimethylfingolimod
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylfingolimod
CAS 1404433-87-9
Analyt- eller komponentnavne N,N-Dimethylfingolimod
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H37 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,3-Propanediol, 2-(dimethylamino)-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-, 2-(Dimethylamino)-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol, N,N-Dimethylfingolimod
InChI formel InChI=1S/C21H37NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-19-11-13-20(14-12-19)15-16-21(17-23,18-24)22(2)3/h11-14,23-24H,4-10,15-18H2,1-3H3
SMIL CCCCCCCCc1ccc(CCC(CO)(CO)N(C)C)cc1
IUPAC navn 2-(dimethylamino)-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 335.52
Mængde 25 mg
Formel vægt 335.2824 g/mol