Få mere at vide
N,N'-Dimethylethylendiamin, tech., 85%
Artikelnummer. 10539420 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10539420 100 g Glasflaske 100g
10214240 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10539420 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 116191000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-70-3 | C4H12N2 | 88,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-70-3
InChI nøgle KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dimethylethylenediamine, 1,2-bis methylamino ethane, n1,n2-dimethylethane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1,2-ethanediamine, dimethylethylenediamine, sym-dimethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-dimethyl, 2,5-diazahexane, n,n'-dimethyldiaminoethane, n,n'-dimethylethanediamine
PubChem CID 8070
IUPAC navn N,N'-dimethylethan-1,2-diamin
SMIL CNCCNC
Specifications
Kemisk navn eller materiale N,N′-Dimethylethylenediamine
Navn note tech., 85%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8190g/mL
Kogepunkt 119,0 °C
Flammepunkt 26 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H12N2
Lineær formel CH3NHCH2CH2NHCH3
Brydningsindeks 1.4295
Mængde 100 g
Beilstein 04, 250
Specifik vægtfylde 0.819
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: opløselige i organiske opløsningsmidler
Molekylvægt (g/mol) 88.15
Formel vægt 88.15
Procent renhed 85%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske