Få mere at vide
N,N-Dimethylethylendiamin, 97%
Artikelnummer. 11478770
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478770 100 g 100g
11459616 50 g 50g
11469616 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478770 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20182.22
 Begrænset vare
På lager
Alfa Aesar N,N-dimethylethylendiamin, 97%, Mængde: 250g, Kogepunkt: 107 grader. C, smeltepunkt: <-70 grader. C, Molekylvægt: 88,154, Procents Renhed: 97%, Beilstein: 605279, CAS: 108-00-9, Tæthed: 0,81, DOT-information: Fareklasse: 8; Emballagegruppe: I, EINECS Nummer: 203-541-2 | CAS: 108-00-9 | C4H12N2 | 88,154 g/mol
Det finder sin anvendelse som et mellemprodukt i syntesen af Cefotiam. Det bruges også som en katalysator i syntesen af allyliske nitroforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det finder sin anvendelse som et mellemprodukt i syntesen af Cefotiam. Det bruges også som en katalysator i syntesen af allyliske nitroforbindelser.
Opløselighed Fuldt blandbar i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom& hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft og vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Beskyt mod elektrostatiske opladninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-00-9
Molekylær formel C4H12N2
Molekylvægt (g/mol) 88.154
MDL nummer MFCD00008175
InChI nøgle DILRJUIACXKSQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylethylenediamine, 2-dimethylaminoethylamine, 2-aminoethyl dimethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-dimethyl, 2-dimethylamino ethylamine, n,n-dimethyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-dimethylethane-1,2-diamine, n,n-dimethyl-1,2-ethylenediamine, 2-aminoethyldimethylamine, n,n-dimethylethanediamine
PubChem CID 66053
IUPAC navn N',N'-dimethylethan-1,2-diamin
SMIL CN(C)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylethylenediamine
Smeltepunkt <-70 °C
Tæthed 0.81
Kogepunkt 107 °C
Flammepunkt 12 °C (53 °F)
Lineær formel (CH3)2NCH2CH2NH2
Brydningsindeks 1.427
Mængde 100 g
FN nummer UN2733
Beilstein 605279
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand.
Formel vægt 88.15
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylethylenediamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-dimethyl-1,2-ethanediamine