Få mere at vide
N,N-Dimethylethylenediamine, 97%
Artikelnummer. 11469616
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469616 250 g 250g
11459616 50 g 50g
11478770 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469616 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20182.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alfa Aesar N,N-Dimethylethylenediamine, 97%, Quantity: 250g, Boiling Point: 107 deg.C, Melting Point: <-70 deg.C, Molecular Weight: 88.154, Percent Purity: 97%, Beilstein: 605279, CAS: 108-00-9, Density: 0.81, DOT Information: Hazard Class: 8; Packaging Group: I, EINECS Number: 203-541-2 | CAS: 108-00-9 | C4H12N2 | 88.154 g/mol
Det finder sin anvendelse som et mellemprodukt i syntesen af Cefotiam. Det bruges også som en katalysator i syntesen af allyliske nitroforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det finder sin anvendelse som et mellemprodukt i syntesen af Cefotiam. Det bruges også som en katalysator i syntesen af allyliske nitroforbindelser.
Opløselighed Fuldt blandbar i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom& hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft og vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Beskyt mod elektrostatiske opladninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-00-9
Molekylær formel C4H12N2
Molekylvægt (g/mol) 88.154
MDL nummer MFCD00008175
InChI nøgle DILRJUIACXKSQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylethylenediamine, 2-dimethylaminoethylamine, 2-aminoethyl dimethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-dimethyl, 2-dimethylamino ethylamine, n,n-dimethyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-dimethylethane-1,2-diamine, n,n-dimethyl-1,2-ethylenediamine, 2-aminoethyldimethylamine, n,n-dimethylethanediamine
PubChem CID 66053
IUPAC navn N',N'-dimethylethan-1,2-diamin
SMIL CN(C)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylethylenediamine
Smeltepunkt <-70°C
Tæthed 0.81
Kogepunkt 107°C
Flammepunkt 12°C (53°F)
Lineær formel (CH3)2NCH2CH2NH2
Brydningsindeks 1.427
Mængde 250 g
FN nummer UN2733
Beilstein 605279
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 88.15
Procent renhed 97%