Få mere at vide
N,N-Dimethylethylendiamin, 97%
Beskrivelse
Det finder sin anvendelse som et mellemprodukt i syntesen af Cefotiam. Det bruges også som en katalysator i syntesen af allyliske nitroforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det finder sin anvendelse som et mellemprodukt i syntesen af Cefotiam. Det bruges også som en katalysator i syntesen af allyliske nitroforbindelser.
Opløselighed Fuldt blandbar i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom& hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft og vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Beskyt mod elektrostatiske opladninger.
Tekniske data
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethylethylenediamine |
| Smeltepunkt | <-70 °C |
| Tæthed | 0.81 |
| Kogepunkt | 107 °C |
| Flammepunkt | 12 °C (53 °F) |
| Lineær formel | (CH3)2NCH2CH2NH2 |
| Brydningsindeks | 1.427 |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN2733 |
| Beilstein | 605279 |
| Mehr anzeigen |