Få mere at vide
N,N'-Dimethylethylendiamin, 95%
Product Code. 11341547
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11341547 25 g 25g
11331547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11341547 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L02204.14
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 110-70-3 | C4H12N2 | 88,154 g/mol
N,N'-dimethylethylendiamin bruges i DNA-bindingseffekt. Det bruges til at øge adsorptionen af kuldioxid. Det fungerer som en ligand og danner koordinationskompleks såsom dinitrato(N,N'-dimethyl-1,2-ethandiamin)kobber(II) og dichlor(1,4-bis-(diphenylphosphino)butan)-(1,2-ethylendiamin)ruthenium(II).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
N,N′ -Dimethylethylendiamin bruges i DNA-bindingseffekt. Det bruges til at øge adsorptionen af kuldioxid. Det fungerer som en ligand og danner koordinationskompleks såsom dinitrato(N,N′ -dimethyl-1,2-ethandiamin)kobber(II) og dichlor(1,4-bis-(diphenylphosphino)butan)-(1,2-ethylendiamin)ruthenium(II).
Opløselighed
Blandbar med chloroform og dichlormethan.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, stærke oxidationsmidler og kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-70-3
Molekylær formel C4H12N2
Molekylvægt (g/mol) 88.154
MDL nummer MFCD00008290
InChI nøgle KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dimethylethylenediamine, 1,2-bis methylamino ethane, n1,n2-dimethylethane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1,2-ethanediamine, dimethylethylenediamine, sym-dimethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-dimethyl, 2,5-diazahexane, n,n'-dimethyldiaminoethane, n,n'-dimethylethanediamine
PubChem CID 8070
IUPAC navn N,N'-dimethylethan-1,2-diamin
SMIL CNCCNC
Specifications
Kemisk navn eller materiale N,N'-Dimethylethylenediamine
Tæthed 0.818
Kogepunkt 118 °C til 119 °C
Flammepunkt 28 °C (82 °F)
Lugt Amin-lignende
Lineær formel CH3NHCH2CH2NHCH3
Brydningsindeks 1.43
Mængde 25 g
FN nummer UN2734
Beilstein 878142
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med kloroform og dichloromethan.
Formel vægt 88.15
Procent renhed 95%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N'-Dimethylethylenediamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N'-Dimethylethylenediamine