Få mere at vide
N,N'-Dimethylethylendiamin, 95%
Artikelnummer. 11331547
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331547 5 g 5g
11341547 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02204.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110-70-3 | C4H12N2 | 88,154 g/mol
N,N'-dimethylethylendiamin bruges i DNA-bindingseffekt. Det bruges til at øge adsorptionen af kuldioxid. Det fungerer som en ligand og danner koordinationskompleks såsom dinitrato(N,N'-dimethyl-1,2-ethandiamin)kobber(II) og dichlor(1,4-bis-(diphenylphosphino)butan)-(1,2-ethylendiamin)ruthenium(II).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
N,N′ -Dimethylethylendiamin bruges i DNA-bindingseffekt. Det bruges til at øge adsorptionen af kuldioxid. Det fungerer som en ligand og danner koordinationskompleks såsom dinitrato(N,N′ -dimethyl-1,2-ethandiamin)kobber(II) og dichlor(1,4-bis-(diphenylphosphino)butan)-(1,2-ethylendiamin)ruthenium(II).
Opløselighed
Blandbar med chloroform og dichlormethan.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, stærke oxidationsmidler og kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-70-3
Molekylær formel C4H12N2
Molekylvægt (g/mol) 88.154
MDL nummer MFCD00008290
InChI nøgle KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dimethylethylenediamine, 1,2-bis methylamino ethane, n1,n2-dimethylethane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1,2-ethanediamine, dimethylethylenediamine, sym-dimethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-dimethyl, 2,5-diazahexane, n,n'-dimethyldiaminoethane, n,n'-dimethylethanediamine
PubChem CID 8070
IUPAC navn N,N'-dimethylethan-1,2-diamin
SMIL CNCCNC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Dimethylethylenediamine
Tæthed 0.818
Kogepunkt 118°C to 119°C
Flammepunkt 28°C (82°F)
Lugt Amine-like
Lineær formel CH3NHCH2CH2NHCH3
Brydningsindeks 1.43
Mængde 5 g
FN nummer UN2734
Beilstein 878142
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with chloroform and dichloromethane.
Formel vægt 88.15
Procent renhed 95%