Få mere at vide
N,N-dimethylethylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456886
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456886 100 mL 100ml
11466886 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23992.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 598-56-1 | C4H11N | 73.139 g/mol
N,N-dimethylethylamin bruges som klæbemiddel, tætningsmiddel og procesregulator. Det fungerer som mellemprodukt for kvaternære ammoniumforbindelser og bruges også som stabilisator for chlorerede kulbrinter og vinylderivater. Det bruges i støberier som katalysator til sandkerneproduktion. Yderligere anvendes det til polymerisation af polyamider. Ud over dette bruges det til fremstilling af polypeptid-nanogeler med selvforstærkede endocytoser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,N-dimethylethylamin anvendes som klæbemiddel, tætningsmiddel og procesregulator. Det fungerer som mellemprodukt for kvaternære ammoniumforbindelser og bruges også som stabilisator for chlorerede kulbrinter og vinylderivater. Det bruges i støberier som katalysator til sandkerneproduktion. Yderligere anvendes det til polymerisation af polyamider. Ud over dette bruges det til fremstilling af polypeptid-nanogeler med selvforstærkede endocytoser.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler og peroxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-56-1
Molekylær formel C4H11N
Molekylvægt (g/mol) 73.139
MDL nummer MFCD00009039
InChI nøgle DAZXVJBJRMWXJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylethylamine, dimethylethylamine, ethanamine, n,n-dimethyl, ethyldimethylamine, n-ethyldimethylamine, ethylamine, n,n-dimethyl, methanamine, n-ethyl-n-methyl, unii-9n5384xvem, c13-15-alkyldimethylamines, amines, c13-15-alkyldimethyl
PubChem CID 11723
IUPAC navn N,N-dimethylethanamin
SMIL CCN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylethylamine
Smeltepunkt -140°C
Tæthed 0.675
Kogepunkt 36°C to 37°C
Flammepunkt −36°C (−33°F)
Lugt Ammonia-like
Lineær formel CH3CH2N(CH3)2
Brydningsindeks 1.373
Mængde 100 mL
FN nummer UN2733
Beilstein 1696893
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 73.14
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylethylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethyl ethylamine