Få mere at vide
N,N-dimethylethylamin, 99%
Artikelnummer. 10360844 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10360844 1 L Glasflaske 1 L
10308740 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10360844 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 219290010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1067.18 DKK
    960.65 DKK / 1 L
    Spare 106.53 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 598-56-1 | C4H11N | 73,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-56-1
Molekylær formel C4H11N
Molekylvægt (g/mol) 73.13
MDL nummer MFCD00009039
InChI nøgle DAZXVJBJRMWXJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylethylamine, dimethylethylamine, ethanamine, n,n-dimethyl, ethyldimethylamine, n-ethyldimethylamine, ethylamine, n,n-dimethyl, methanamine, n-ethyl-n-methyl, unii-9n5384xvem, c13-15-alkyldimethylamines, amines, c13-15-alkyldimethyl
PubChem CID 11723
IUPAC navn N,N-dimethylethanamin
SMIL CCN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethylethylamine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -140 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.6750g/mL
Kogepunkt 36 °C
Flammepunkt -36 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5N(CH3)2
Brydningsindeks 1,3715 til 1,3735
Mængde 1 L
Beilstein 04, 94
Specifik vægtfylde 0.675
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: blandet med de mest almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 73.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylethylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.