Få mere at vide
N,N-Dimethyletanediamine, TRC
Artikelnummer. 30388723
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30388723 10 g
1 options
Artikelnummer. 30388723 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47277010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylethanediamine
CAS 108-00-9
Molekylær formel C4H12N2
Mængde 10 g
Synonym N1,N1-Dimethyl-1,2-ethanediamine, (2-Aminoethyl)dimethylamine, 1-Amino-2-(dimethylamino)ethane, 2-(Dimethylamino)ethanamine, 2-(Dimethylamino)ethylamine, 2-(N,N-Dimethylamino)ethanamine, 2-(N,N-Dimethylamino)ethylamine, 2-Dimethylamino-1-ethanamine, 2-Dimethylamino-1-ethylamine, Dimethylaminoethylamine, N,N-Dimethyl-1,2-diaminoethane, N,N-Dimethyl-1,2-ethanediamine, N,N-Dimethyl-1,2-ethylenediamine, N,N-Dimethylethylenediamine, N,N-Methyl-1,2-ethanediamine, N-(2-Aminoethyl)-N,N-dimethylamine, N-(2-Dimethylaminoethyl)amine, N1,N1-Dimethylethane-1,2-diamine, NSC 24506, unsym-Dimethylethylenediamine, β-(Dimethylamino)ethylamine
InChI formel InChI=1S/C4H12N2/c1-6(2)4-3-5/h3-5H2,1-2H3
SMIL CN(C)CCN
Molekylvægt (g/mol) 88.15
Formel vægt 88.1