Få mere at vide
N,N'-Dimethyletanediamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Dimethylethanediamine |
| CAS | 110-70-3 |
| Molekylær formel | C4 H12 N2 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | N,N′-Dimethylethylenediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12N2/c1-5-3-4-6-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CNCCNC |
| IUPAC navn | N,N'-dimethylethan-1,2-diamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 88.15 |
| Formel vægt | 88.1 |