Få mere at vide
N,N-Dimethyldodecylamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyldodecylamine |
| CAS | 112-18-5 |
| Molekylær formel | C14 H31 N |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Dimethyldodecylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H31N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2)3/h4-14H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCN(C)C |
| IUPAC navn | N,N-dimethyldodekan-1-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.4 |
| Formel vægt | 213.2457 |