Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N, N-Dimethyldodecylamine |
| Navn note | praksis, 95% |
| CAS min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -20,0 °C |
| Tæthed | 0.7870g/mL |
| Kogepunkt | 271,0 °C |
| Flammepunkt | 118 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 94% min. (Dodecyl) (GC) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- N,N-Dimethyldodecylamine
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.