Få mere at vide
N,N-Dimethyldodecylamine, 95%, pract.
Artikelnummer. 10209500 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10209500 250 g Glasflaske 250g
10269400 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10209500 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 408292500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-18-5 | C14H31N | 213.41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-18-5
Molekylær formel C14H31N
Molekylvægt (g/mol) 213.41
MDL nummer MFCD00008970
InChI nøgle YWFWDNVOPHGWMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyldodecylamine, lauryldimethylamine, dodecyldimethylamine, antioxidant dda, dimethyl lauramine, n,n-dimethyl-n-dodecylamine, 1-dodecanamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyllaurylamine, dda antioxidant, barlene 125
PubChem CID 8168
IUPAC navn N,N-dimethyldodecan-1-amin
SMIL CCCCCCCCCCCCN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethyldodecylamine
Navn note pract., 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -20.0°C
Tæthed 0.7870g/mL
Kogepunkt 271.0°C
Flammepunkt 118°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (Dodecyl) (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)11N(CH3)2
Brydningsindeks 1.4365 to 1.4385
Mængde 250 g
Specifik vægtfylde 0.787
Opløselighedsinformation Solubility in water: negligible
Viskositet 1.8 mPa.s (100°C)
Formel vægt 213.41
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethyldodecylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.