Få mere at vide
N,N-Dimethyldodecylamin, 90+%
Artikelnummer. 11481157
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11481157 250 g 250g
11471157 50 g 50g
11461157 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24145.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 112-18-5 | C14H31N | 213,409 g/mol
N,N-dimethyldodecylamin bruges som et dækningsmiddel under syntesen af Au(core) -Pd(shell) bimetalliske nanopartikler i toluen. Det bruges til syntese af N-alkyl-N,N-dimethyl-1-ammonio-2-hydroxy-3-propansulfonat. Anvendes også til fremstilling af hidtil ukendt bis-kvaternært ammoniumsalt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,N-dimethyldodecylamin anvendes som et dækningsmiddel under syntesen af Au(kerne) -Pd(skal) bimetalliske nanopartikler i toluen. Det bruges til syntese af N-alkyl-N,N-dimethyl-1-ammonio-2-hydroxy-3-propansulfonat. Anvendes også til fremstilling af hidtil ukendt bis-kvaternært ammoniumsalt.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Air& fugtfølsom. Materialer, der skal undgås, er kobber, oxidationsmidler, stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-18-5
Molekylær formel C14H31N
Molekylvægt (g/mol) 213.409
MDL nummer MFCD00008970
InChI nøgle YWFWDNVOPHGWMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyldodecylamine, lauryldimethylamine, dodecyldimethylamine, antioxidant dda, dimethyl lauramine, n,n-dimethyl-n-dodecylamine, 1-dodecanamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyllaurylamine, dda antioxidant, barlene 125
PubChem CID 8168
IUPAC navn N,N-dimethyldodecan-1-amin
SMIL CCCCCCCCCCCCN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyldodecylamine
Smeltepunkt -20 °C
Tæthed 0.787
Kogepunkt 110 °C til 112 °C (3 mmHg)
Flammepunkt 118 °C (244 °F)
Brydningsindeks 1.4375
Mængde 250 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 213.41
Procent renhed ≥90%