Få mere at vide
N,N-Dimethyldecylamine, TRC
Artikelnummer. 30386686
Skift visning
Mængde:
25 mL
Artikelnummer. Mængde
30386686 25 mL
1 options
Artikelnummer. 30386686 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47230025ML
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyldecylamine
CAS 1120-24-7
Molekylær formel C12H27N
Mængde 25 mL
Synonym N,N-Dimethyl-1-decanamine,, N,N-Dimethyl-decylamine, 1-Dimethylaminodecane, ADMA 10, Armeen DM 10D, Decyldimethylamine, Dimethyldecylamine, Farmin DM 1098, Farmin DM 10P, N,N-Dimethyl-N-decylamine, N,N-Dimethyldecylamine, N-Decyl-N,N-dimethylamine, NSC 24529
InChI formel InChI=1S/C12H27N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)3/h4-12H2,1-3H3
SMIL CN(CCCCCCCCCC)C
IUPAC navn N,N-dimethyldecan-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 185.35
Formel vægt 185.2143