Få mere at vide
N,N-Dimethyldecylamin N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30385094
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30385094 5 g
1 options
Artikelnummer. 30385094 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4724985G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyldecylamine N-Oxide
CAS 2605-79-0
Molekylær formel C12H27NO
Mængde 5 g
Synonym Ammonyx C 10, Ammonyx DO, Ammonyx DO-C 10, Amphitol 10N, Aromox DM 10DW, Barlox 10S, Decyl-N,N-dimethylamine Oxide, Decyldimethylamine N-Oxide, Decyldimethylamine Oxide, Dimethyl decylamine Oxide, Euroxide DO 40, Genaminox DC 40, Genaminox K 10, Mackamine 065, N,N-Dimethyl-1-decanamine Oxide, N,N-Dimethyl-N-decylamine N-Oxide, N,N-Dimethyl-n-decylamine Oxide, N-Decyl-N,N-dimethylamine Oxide, Tegotens DO
InChI formel InChI=1S/C12H27NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2,3)14/h4-12H2,1-3H3
SMIL CCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
IUPAC navn N,N-dimethyldekan-1-aminoxid
Molekylvægt (g/mol) 201.35
Formel vægt 201.2093