Få mere at vide
N,N-dimethyldecanamid, 98%
Artikelnummer. 11322686
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322686 25 g 25g
11312686 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322686 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08731.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
CAS: 14433-76-2 | C12H25NO | 199,338 g/mol
N,N-dimethyldecanamid anvendes i farmaceutiske produkter, agrokemikalier, veterinærlægemidler og mellemprodukter til organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,N-Dimethyldecanamid anvendes i farmaceutiske, agrokemikalier, veterinærlægemidler og mellemprodukter til organisk syntese.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande med vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14433-76-2
Molekylær formel C12H25NO
Molekylvægt (g/mol) 199.338
MDL nummer MFCD00043725
InChI nøgle HNXNKTMIVROLTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym decanamide, n,n-dimethyl, n,n-dimethylcapramide, n,n-dimethylcapylamide, n,n-dimethyldecanoamide, unii-o29y6x2jez, n,n-dimethyldecan-1-amide, nn-dimethyldecanamide, n,n-dimethyl decanamide, o29y6x2jez, dimethyl capramide
PubChem CID 26690
IUPAC navn N,N-dimethyldecanamid
SMIL CCCCCCCCCC(=O)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyldecanamide
Kogepunkt 110 °C til 111 °C (0,5 mmHg)
Brydningsindeks 1.454
Mængde 25 g
Beilstein 1906042
Opløselighedsinformation Ikke blandbar eller svær at blande med vand.
Formel vægt 199.34
Procent renhed 98%