Få mere at vide
N,N-Dimethylcyclohexylamin, 99%
Artikelnummer. 10508512 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10508512 500 g Glasflaske 500g
10095403 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10508512 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 408255000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 98-94-2 | C8H17N | 127,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-94-2
Molekylær formel C8H17N
Molekylvægt (g/mol) 127.23
MDL nummer MFCD00003844
InChI nøgle SVYKKECYCPFKGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylcyclohexylamine, cyclohexyldimethylamine, dimethylcyclohexylamine, n-cyclohexyldimethylamine, polycat 8, cyclohexanamine, n,n-dimethyl, dimethylamino cyclohexane, n,n-dimethylaminocyclohexane, n,n-dimethyl-n-cyclohexylamine, cyclohexylamine, n,n-dimethyl
PubChem CID 7415
ChEBI CHEBI:59022
IUPAC navn N,N-dimethylcyclohexanamin
SMIL CN(C)C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethylcyclohexylamine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -60,0 °C
Tæthed 0.8400g/mL
Kogepunkt 160,0 °C
Flammepunkt 37 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4525 til 1,4545
Mængde 500 g
Specifik vægtfylde 0.84
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 13 g/L (20 °C)
Viskositet 1,16 mPa (25 °C)
Formel vægt 127.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylcyclohexylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.