Få mere at vide
N,N-Dimethylcyclohexylamin, 98+%
Artikelnummer. 11363566
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11363566 100 mL 100ml
11353566 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11363566 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14521.AE
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 98-94-2 | C8H17N | 127,231 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-94-2
Molekylær formel C8H17N
Molekylvægt (g/mol) 127.231
MDL nummer MFCD00003844
InChI nøgle SVYKKECYCPFKGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylcyclohexylamine, cyclohexyldimethylamine, dimethylcyclohexylamine, n-cyclohexyldimethylamine, polycat 8, cyclohexanamine, n,n-dimethyl, dimethylamino cyclohexane, n,n-dimethylaminocyclohexane, n,n-dimethyl-n-cyclohexylamine, cyclohexylamine, n,n-dimethyl
PubChem CID 7415
ChEBI CHEBI:59022
IUPAC navn N,N-dimethylcyclohexanamin
SMIL CN(C)C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylcyclohexylamine
Smeltepunkt -60 °C
Tæthed 0.849
Kogepunkt 160 °C til 161 °C
Flammepunkt 39 °C (40 °C)
Brydningsindeks 1.454
Mængde 100 mL
FN nummer UN2264
Beilstein 1919922
Formel vægt 127.23
Procent renhed ≥98%