Få mere at vide
N,N-dimethylbutyramid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317495
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317495 5 g 5g
11327495 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317495 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05556.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 760-79-2 | C6H13NO | 115.176 g/mol
N,N-dimethylbutyramid, bruges som et organisk mellemprodukt, farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,N-Dimethylbutyramid, bruges som et organisk mellemprodukt, farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Meget opløselig i vand (110 g/L
) (25 C).°
Bemærkninger
Stabil under normale temperaturer og tryk. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 760-79-2
Molekylær formel C6H13NO
Molekylvægt (g/mol) 115.176
MDL nummer MFCD00015222
InChI nøgle VIJUZNJJLALGNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylbutyramide, butanamide, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-n-butyramide, nn-dimethylbutyramide, butyramide, n,n-dimethyl, butanamide,n-dimethyl, butanamide,n,n-dimethyl, butanoic acid dimethylamide, nn-dimethylbutyramide, pract., wln: 3vn1&1
PubChem CID 12973
IUPAC navn N,N-dimethylbutanamid
SMIL CCCC(=O)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylbutyramide
Kogepunkt 80°C to 82°C (15 mmHg)
Brydningsindeks 1.4425
Mængde 5 g
Beilstein 1742172
Opløselighedsinformation Very Soluble in water (110g/L) (25°C).
Formel vægt 115.17
Procent renhed 98%