Få mere at vide
N,N-Dimethylbenzylamin (Benzyldimethylamin), TRC
Artikelnummer. 30336111
Skift visning
Mængde:
50 mL
Artikelnummer. Mængde
30336111 50 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30336111 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB27620050ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylbenzylamine(Benzyldimethylamine)
CAS 103-83-3
Molekylær formel C9H13N
Mængde 50 mL
Synonym N,N-Dimethylbenzenemethanamine, 4-[(Dimethylamino)methyl]styrene, Actiron NX 91, Ancamine BDMA, Araldite Accelerator 062, Araldite DY 062, BDMA, Benzyl-N,N-dimethylamine, DY 062, DY 62, Dabco BDMA, Desmorapid DB, Dimethylbenzylamine, Kaolizer 20, N,N-Dimethyl-N-benzylamine, N,N-Dimethylbenzenemethanamine, N-(Phenylmethyl)dimethylamine, N-Benzyl-N,N-dimethylamine, N-Benzyldimethylamine, NSC 5342, Sumicure BD, Y 27, [(Dimethylamino)methyl]benzene
InChI formel InChI=1S/C9H13N/c1-10(2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
SMIL CN(C)Cc1ccccc1
IUPAC navn N,N-dimethyl-1-phenylmethanamin
Molekylvægt (g/mol) 135.21
Formel vægt 135.1048