Få mere at vide
N,N-Dimethylbenzhydrylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethylbenzhydrylamine |
| CAS | 5336-72-1 |
| Molekylær formel | C15 H17 N |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N,N-Dimethyl-α-phenylbenzenemethanamine, 1,1-Diphenyltrimethylamine, NSC 363 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17N/c1-16(2)15(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15H,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)C(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | N,N-dimethyl-1,1-diphenyl-methanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.3 |
| Formel vægt | 211.1361 |