Få mere at vide
N,N-Dimethylbenzenetanamin Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethylphenethylamine (hydrochloride) |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N.ClH/c1-11(2)9-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7H,8-9H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 185.0971 |