Få mere at vide
N,N-Dimethylbenzamide, 98+%
Artikelnummer. 11493038
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11493038 25 g 25g
11403048 100 g 100g
11413048 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18766.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 611-74-5 | C9H11NO | 149.19 g/mol
Reagens til deoxygenering af sekundære alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Reagens til deoxygenering af sekundære alkoholer
.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-74-5
Molekylær formel C9H11NO
Molekylvægt (g/mol) 149.19
MDL nummer MFCD00008320
InChI nøgle IMNDHOCGZLYMRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylbenzamide, benzamide, n,n-dimethyl, nn-dimethylbenzamide, dimethylbenzmide, n,n-dmethylbenzamde, dmbz, n,n-dimethyl benzamide, n,n-dimethyl-benzamide, acmc-209mps, benzamide,n,n-dimethyl
PubChem CID 11916
IUPAC navn N,N-dimethylbenzamid
SMIL CN(C)C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethylbenzamide
Smeltepunkt 42°C to 45°C
Kogepunkt 132°C to 133°C (15 mm)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Analyseprocentområde 0.98
Mængde 25 g
Beilstein 774955
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 149.19
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylbenzamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylbenzamide