Få mere at vide
N,N-Dimethylaniline-d11, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethylaniline-d11 |
| CAS | 85785-00-8 |
| Molekylær formel | C8 D11 N |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Benzen-d5-amine','N,N-di(methyl-d3)- (9CI), Aniline-d5','N,N-di(methyl-d3)- (6CI), N,N-Dimethylaniline-d11, N,N-Dimethylaniline-D11, N,N-Di(methyl-d3)aniline-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D,7D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5,6-pentadeuterio-N,N-bis(trideuteriomethyl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.25 |
| Formel vægt | 132.1582 |