Få mere at vide
N,N-dimethylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
N,N-dimethylanilin fungerer som en forløber for triarylmethanfarvestoffer såsom krystalviolet og malakitgrøn. Det bruges også til syntese af vanillin, methylviolet og Michlers keton. Yderligere bruges det som hærder til plastharpikser og syrefjerner til fremstilling af semisyntetiske penicilliner og cephalosporiner. Ud over dette bruges det som en promotor ved hærdning af polyester- og vinylesterharpikser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N,N-dimethylanilin fungerer som en forløber for triarylmethanfarvestoffer såsom krystalviolet og malakitgrøn. Det bruges også til syntese af vanillin, methylviolet og Michlers ′keton. Yderligere bruges det som hærder til plastharpikser og syrefjerner til fremstilling af semisyntetiske penicilliner og cephalosporiner. Ud over dette bruges det som en promotor ved hærdning af polyester- og vinylesterharpikser.
Opløselighed
Blandbar med vand, ethanol, ether, acetone, chloroform, benzen og alkalisk.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, Stærke syrer, syrechlorider, syreanhydrider, chlorformiater og halogener.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethylaniline |
| Smeltepunkt | 2°C |
| Tæthed | 0.956 |
| pH | 7.4 |
| Kogepunkt | 193°C |
| Flammepunkt | 62°C (143°F) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Lugt | Characteristic |
| Brydningsindeks | 1.558 |
| Mængde | 100 mL |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- N,N-Dimethylaniline
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Indeholder: N,N-Dimethylaniline