Få mere at vide
N,N-dimethylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488770
Skift visning
Mængde:
10,000 mL
100 mL
2500 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
10000ml
100ml
2500ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488770 100 mL 100ml
11483894 500 mL 500ml
11493894 2500 mL 2500ml
11403904 10,000 mL 10000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11488770 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11916.AE
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 121-69-7 | C8H11N | 121.18 g/mol
N,N-dimethylanilin fungerer som en forløber for triarylmethanfarvestoffer såsom krystalviolet og malakitgrøn. Det bruges også til syntese af vanillin, methylviolet og Michlers keton. Yderligere bruges det som hærder til plastharpikser og syrefjerner til fremstilling af semisyntetiske penicilliner og cephalosporiner. Ud over dette bruges det som en promotor ved hærdning af polyester- og vinylesterharpikser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,N-dimethylanilin fungerer som en forløber for triarylmethanfarvestoffer såsom krystalviolet og malakitgrøn. Det bruges også til syntese af vanillin, methylviolet og Michlers ′keton. Yderligere bruges det som hærder til plastharpikser og syrefjerner til fremstilling af semisyntetiske penicilliner og cephalosporiner. Ud over dette bruges det som en promotor ved hærdning af polyester- og vinylesterharpikser.
Opløselighed
Blandbar med vand, ethanol, ether, acetone, chloroform, benzen og alkalisk.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, Stærke syrer, syrechlorider, syreanhydrider, chlorformiater og halogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-69-7
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.18
MDL nummer MFCD00008304
InChI nøgle JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylaniline, dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzenamine, benzenamine, n,n-dimethyl, dimethylamino benzene, n,n-dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzeneamine, dimethylaminobenzene, dwumetyloanilina, n,n-dimethylamino benzene
PubChem CID 949
ChEBI CHEBI:16269
IUPAC navn N,N-dimethylanilin
SMIL CN(C)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylaniline
Smeltepunkt 2°C
Tæthed 0.956
pH 7.4
Kogepunkt 193°C
Flammepunkt 62°C (143°F)
Analyseprocentområde 99%
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.558
Mængde 100 mL
FN nummer UN2253
Beilstein 507140
Merck Index 14,3234
Opløselighedsinformation Miscible with water,ethanol,ether,acetone,chloroform,benzene and alkaline.
Formel vægt 121.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylaniline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylaniline