Få mere at vide
N,N-dimethylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10356600 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10356600 5 mL Glasflaske 5ml
10336650 1 L Glasflaske 1 L
10580571 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10125633 10 L Metal tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10356600 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115920050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 121-69-7 | C8H11N | 121.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-69-7
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.18
MDL nummer MFCD00008304
InChI nøgle JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylaniline, dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzenamine, benzenamine, n,n-dimethyl, dimethylamino benzene, n,n-dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzeneamine, dimethylaminobenzene, dwumetyloanilina, n,n-dimethylamino benzene
PubChem CID 949
ChEBI CHEBI:16269
IUPAC navn N,N-dimethylanilin
SMIL CN(C)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethylaniline
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 1.5°C to 2.5°C
Farve Gul
Tæthed 0.9500g/mL
Kogepunkt 193.0°C to 194.0°C
Flammepunkt 63°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5N(CH3)2
Brydningsindeks 1.5570 to 1.5590
Mængde 5 mL
Fieser 01,274; 02,147
Merck Index 15, 3256
Specifik vægtfylde 0.95
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, ether, chloroform, acet, carbon tetrachloride
Formel vægt 121.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Dimethylaniline
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Hazard Statement
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.