Få mere at vide
N,N-Dimethylaminoethanol Phosphate (~70%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethylaminoethanol Phosphate |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12NO4P/c1-5(2)3-4-9-10(6,7)8/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,7,8) |
| Formel vægt | 169.0504 |