Få mere at vide
N,N-Dimethylamidino Urea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethylamidino Urea |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C4H10N4O/c2*1-8(2)3(5)7-4(6)9/h2*1-2H3,(H4,5,6,7,9) |
| Formel vægt | 130.09 |