Få mere at vide
N,N-Dimethylallylamine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15810301
Skift visning
Mængde:
25 mL
Artikelnummer. Mængde
15810301 25 mL
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15810301 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8181970025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 2155-94-4
Tæthed 0.730 g/cm3 at 20°C
Molekylær formel CH2=CHCH2N(CH3)2
MDL nummer MFCD00038234
Mængde 25 mL
Synonym N,N-Dimethylallylamine, N-Allyldimethylamine, N,N-Dimethylallylamine
Molekylvægt (g/mol) 85.15